Merck
307319
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamid
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CON(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
bp
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)