Fortfahren mit
307254
Dichlor-(diisopropylamino)-phosphin
95%, liquid
Sustainability features
Synonym(e):
(Diisopropylamino)dichlorophosphine, Bis(isopropyl)aminodichlorophosphine, Dichloro(diisopropylamido)phosphorus, Dichloro(diisopropylamino)phosphine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NPCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.06
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dichlor-(diisopropylamino)-phosphin, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H14Cl2NP/c1-5(2)9(6(3)4)10(7)8/h5-6H,1-4H3
InChI key
UPPVRFOGRCBSJP-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It is a key reagent for the synthesis of chiral selenophosphoramide catalysts used in enantioselective sulfenoetherification. Click here for more information.
Application
Reagent for the synthesis of peptides and oligonucleotide analogues.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)