Merck
306843
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-prolin Monohydrat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]18/D −83.1°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[H]O[H].CN1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.H2O/c1-7-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H2/t5-;/m0./s1
InChIKey
IXBKFJZWNAVSHW-JEDNCBNOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)