306797
(S)-(−)-2-Chlorpropionsäure
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Chlorpropansäure, L-α-Chlorpropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D −14°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.4347 (lit.)
bp
77 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter