Merck
300624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin
98%
Größe auswählen
1 G
€ 29,00
€ 29,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 29,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2F4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 29,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C5H2F4N2/c6-1-3(10)2(7)5(9)11-4(1)8/h(H2,10,11)
InChIKey
PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine is formed as C-H ′insertion′ product during reaction with 4-azido-2,3,5,6-tetrafluoropyridine.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Studies in azide chemistry. Part V. Synthesis of 4-azido-2, 3, 5, 6-tetrafluoro-, 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoro-, and 4-azido-3, 5-dichloro-2, 6-difluoro-pyridine, and some thermal reactions of the tetrafluoro-compound.
Banks RE and Sparkes GR.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2964-2970 (1972)