Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
222-223 °C (lit.)
functional group
ketone, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7NO3/c15-13-11-4-2-1-3-9(11)10-6-5-8(14(16)17)7-12(10)13/h1-7H
InChI key
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Nitro-9-fluorenone is a mutagenic photoproduct of u.v.a.-irradiated 2-aminofluorene. 2-Nitro-9-fluorenone was isolated from diesel-exhaust particles using a two-step fractionation scheme consisting of Sephadex LH20 chromatography and silica-gel thin-layer chromatography. Submicromolar concentrations of 2-nitro-9-fluorenone were quantitated by mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode combined with direct current voltammetry or differential pulse voltammetry.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?