Merck
300047
Sigma-Aldrich
2-Chlor-7-nitrofluoren
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.66
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3cc(Cl)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(16)17)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChIKey
HJFWZNLUJDRROD-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)