299138
Nitromethan-13C, d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
101 °C (lit.)
Dichte
1.201 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
InChIKey
LYGJENNIWJXYER-KQORAOOSSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup