Merck
298719
Sigma-Aldrich
Methyl-2-oxo-1-cycloheptancarboxylat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C7H11(O)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
  • hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols[1]
  • 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one[1]
  • 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)