Wichtige Dokumente
297801
2-Amino-3,5-dibrom-benzoesäure-methylester
98%
Synonym(e):
3,5-Dibrom-anthranilsäure-methylester
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1N
InChI
1S/C8H7Br2NO2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,11H2,1H3
InChIKey
NGXVMFCGYYHEGC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?