Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
1.45 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
autoignition temp.
928 °F
expl. lim.
10.4 %
bp
−33 °C (lit.)
mp
−128 °C (lit.)
SMILES string
C1CC1
InChI
1S/C3H6/c1-2-3-1/h1-3H2
InChI key
LVZWSLJZHVFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Legal Information
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-19-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?