Merck
29518
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)-bis-(diisopropylphosphin)
≥97%
Synonym(e):
(R)-2,2′-Bis-(diisopropylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-iPr-MeOBIPHEP, SL-A116-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
COc1cccc(P(C(C)C)C(C)C)c1-c2c(OC)cccc2P(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40O2P2/c1-17(2)29(18(3)4)23-15-11-13-21(27-9)25(23)26-22(28-10)14-12-16-24(26)30(19(5)6)20(7)8/h11-20H,1-10H3
InChIKey
HLLUWVKDDQIKNF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)