Fortfahren mit
291102
Piperonylbutoxid
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-(2-Butoxyethoxy)-ethyl-(6-propylpiperonyl)-ether, 4,5-Methylendioxy-2-propyl-benzyldiethylenglykol-butylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-076-7
Beilstein/REAXYS Number:
288063
MDL number:
Assay:
90%
€ 73,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
solubility
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperonylbutoxide is a safe insecticide for household and field. Effect of piperonyl butoxide, a synthetic methylenedioxyphenyl inhibitor of cytochrome(s) P450, on the toxicity of organophosphate insecticides to cladoceran test species (Ceriodaphnia dubia, Daphnia magna and Daphnia pulex) has been investigated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4562678447253898
description
technical grade, 90%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99%
assay
90%
assay
-
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 1.2 g/100g at 20 °C(lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperonylbutoxid
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
51-03-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. E' ammesso in agricoltura biologica ?
    1 answer
    1. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.