Fortfahren mit
288403
trans-Dichlor-bis(triphenylphosphin)platin(II)
Synonym(e):
trans-Bis(triphenylphosphine)platinum dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
€ 159,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
€ 159,00
Listenpreis€ 212,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES string
Cl[Pt]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Preparation of soluble polymers of monosubstituted acetylenes with quaternary ammonium pendant groups
  • Alkynylation and hydrogenation reactions
  • Hetero-Diels-Alder/ring-opening reactions
  • Insertion of carbenes into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation of olefins
  • Hydroformylation reactions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
244945432849277290
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: catalyst
core: platinum
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)