Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,90 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H11)2PC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
229-334-7
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Dicyclohexylphenylphosphin, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
sustainability
Sustainability features
mp
60-61 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H27P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11,17-18H,2-3,6-9,12-15H2
InChI key
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
General description
This monodentate phosphine ligand is used in palladium and rhodium catalysis, enabling efficient C-C and C-N bond formation, offering a potentially more sustainable option for sustainable chemical manufacturing. Click here for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?