Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 279,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
mp
42-47 °C
functional group
fluoro
SMILES string
NC1=CC=C(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)F)F)F)F)C=C1
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-1-3-6(32)4-2-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
InChI key
ZQTZVMUNYIDMJV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description 97% | description 98% | description ≥98.0% |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 97% | assay 98% | assay ≥98.0%, ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 42-47 °C | mp - | mp 60-65 °C (lit.) | mp 39-43 °C |
| form solid | form liquid | form - | form powder |
| functional group fluoro | functional group thioether | functional group hydroxyl | functional group amine, phenyl |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?