Wichtige Dokumente
284718
(−)-Cotinin
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidon
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −21°, c = 1 in ethanol
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
SMILES String
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?