Wichtige Dokumente
284521
Ethyl-phenylsulfid
97%
Synonym(e):
Ethylthiobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.566 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?