Wichtige Dokumente
283495
5-Brom-2-fluortoluol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
Dichte
1.486 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Cc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 5-bromo-2-fluorobenzyl bromide via N-bromosuccinimide (NBS) bromination, required for the synthesis of crown bromofluorobenzene
- 3-(4-fuoro-3-methylphenyl)acrylamide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)