Merck
282588
Sigma-Aldrich
Diethylmethylsilan
95%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2SiHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.25
Beilstein:
1730936
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
Dichte
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[SiH](C)CC
InChI
1S/C5H14Si/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
UUTZEAQZDHSEAL-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1