Merck
282529
Sigma-Aldrich
4-Chlor-L-Phenylalanin
98%
Synonym(e):
L-PCPA
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.63
Beilstein:
2416150
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
263 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Tryptophan-Hydroxylase-Inhibitor.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)