Wichtige Dokumente
282456
2-Brompropionsäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Bromopropanoic-1-13C acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Br)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.4749 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
Dichte
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(Br)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i3+1
InChIKey
MONMFXREYOKQTI-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?