Merck
281611
Sigma-Aldrich
Tamoxifen
96%
Synonym(e):
(Z)-1-(p-Dimethylaminethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-buten, trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.51
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
97-98 °C (lit.)
SMILES String
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChIKey
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinkinase C-Inhibitor. Induziert Apoptose in menschlichen malignen Gliomzelllinien. Tamoxifen und sein Metabolit 4-Hydroxytamoxifen sind selektive Östrogenrezeptormodulatoren (SERM), die als Östrogen-Antagonisten in Brustdrüsen wirken. Hemmt die Estradiol-stimulierte VEGF-Produktion in Brustkrebszellen.
Östrogen-Antagonist in der Brustdrüse. Hemmt die Östradiol-stimulierte VEGF-Produktion in Brustkrebszellen. Proteinkinase C-Inhibitor.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)