Wichtige Dokumente
277088
2-Methyl-3,4,5,6-tetrabromphenol
98%
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
209-212 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?