Wichtige Dokumente
276308
2-Chlor-1,3-dimethylbenzol
97%
Synonym(e):
2-Chlor-m-xylol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−36 °C (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1cccc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChIKey
VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Suzuki coupling reaction of 2-chloro-1,3-dimethylbenzene with arylboronic acids has been investigated. 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction to afford 2,6-dimethyl benzonitrile.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A practical heterogeneous catalyst for the Suzuki, Sonogashira, and Stille coupling reactions of unreactive aryl chlorides.
Myung-Jong Jin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1119-1122 (2010-01-01)
A new palladium catalyst system for the cyanation of aryl chlorides with K4[Fe(CN)6].
Schareina T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(7), 1087-1090 (2007)