275859
3-Brom-2-methylacrylonitril, Mischung aus cis und trans
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
Dichte
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
C\C(=C/Br)C#N
InChI
1S/C4H4BrN/c1-4(2-5)3-6/h2H,1H3/b4-2+
InChIKey
VAVDVRKEPBGVMB-DUXPYHPUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)