Wichtige Dokumente
275190
3,3,3-Tris(4-chlorphenyl)propionsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H15Cl3O2/c22-17-7-1-14(2-8-17)21(13-20(25)26,15-3-9-18(23)10-4-15)16-5-11-19(24)12-6-16/h1-12H,13H2,(H,25,26)
InChIKey
LHIVWYJOCNGZRI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MIF(4282)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?