Fortfahren mit
274402
Tetramethyltetraselenafulvalen
97%
Synonym(e):
TMTSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Se4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1619644
Assay:
97%
Form:
solid
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
273-275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)[Se]\C([Se]1)=C2\[Se]C(C)=C(C)[Se]2
InChI
1S/C10H12Se4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3
InChI key
YMWLPMGFZYFLRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetramethyltetraselenafulvalene salts and charge-transfer complexes exhibit superconducting properties.
Application
Its salts and charge-transfer complexes exhibit superconducting properties. For a review on the chemistry of TMTSF and analogous electron donors for organic metals,see Front. Solid State Sci. .
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
695637362026
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
mp
273-275 °C (dec.) (lit.)
mp
239-243 °C
mp
~260 °C (dec.) (lit.)
N-(2,5-dichlorophenyl)carbamate CAS number
-
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)