271659
Histamin
96%
Synonym(e):
2-(4-Imidazolyl)-ethylamin
About This Item
Assay
96%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
83-84 °C (lit.)
SMILES String
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChIKey
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?