Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 365,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-105-0
Beilstein/REAXYS Number:
1738871
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
InChI key
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butyl formate is an organic chemical compound obtained during the decomposition of methyl tert-butyl ether (MTBE).
Application
tert-Butyl formate can be used as a reagent in the direct carbonylation of benzyl halides in the presence of a rhodium catalyst.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 99% | description HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9% |
| assay 99% | assay 99.9% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| bp 82-83 °C (lit.) | bp 55-56 °C (lit.) |
| density 0.872 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.379 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?