Fortfahren mit
269115
D-tert-Leucin
98%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3,3-dimethyl-buttersäure, D-α-tert.-Butylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721825
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
855448407739
description
98%
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
form
powder
form
powder (crystals)
form
-
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
≥300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
optical activity
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
optical activity
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
optical activity
[α]26/D +37°, c = 1.5 in ethanol
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)