Fortfahren mit
264458
3,4-Difluor-benzylbromid
98%
Synonym(e):
α-Brom-3,4-difluorotoluen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F2C6H3CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
285-653-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 31,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
density
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1ccc(CBr)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Difluorobenzyl bromide has been used in the synthesis of series of benzothiophene-based phosphonates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
264431265314290319
description
98%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
-
density
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
functional group
bromo, fluoro
functional group
bromo, fluoro
functional group
bromo, fluoro
functional group
bromo, fluoro
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)