Merck
264407
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorbenzylamin
98%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
Dichte
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
NCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChIKey
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,4-Difluorobenzylamine on condensation with glyoxal yields corresponding hexabenzyl substituted hexaazaisowurtzitanes[1].
Anwendung
3,4-Difluorobenzylamine has been used in the preparation of 2-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl(2-fluoroallyl)amino]-N-(3,4-difluorobenzyl)-4-pentenamide[2].
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
A Ring-Closing Metathesis Pathway to Fluorovinyl-Containing Nitrogen Heterocyles.
De Matteis V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(5), 1166-1176 (2006)
Polyfluorinated hexabenzyl hexaazaisowurtzitanes.
Kerscher T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(8), 1030-1035 (2006)