Merck
264164
Sigma-Aldrich
2-Chlor-9,10-bis-(phenylethinyl)-anthracen
Synonym(e):
2-Chloro-BPEA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H17Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
224-226 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c2c1
Anwendung
Reagent for chemiluminescence research.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 16, 59-59 (1983)