263893
Phenoxazin
≥99%, purified by sublimation
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Aufgereinigt durch
sublimation
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethanol: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
SMILES String
N1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NO/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChIKey
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable