Wichtige Dokumente
261637
1-Naphthylphosphat Calciumsalz Trihydrat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
192-193 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
InChIKey
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?