Wichtige Dokumente
26130
3-Chlor-propionaldehyd-diethylacetal
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
3-Chlor-1,1-diethoxy-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (GC)
Enthält
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
bp
84 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(CCCl)OCC
InChI
1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- N-[4-[[3-(2, 4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)propyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, an acyclic analog of 5,6,7,8-tetrahydrofolic acid
- 1-(D,L)-(3′-amino, 3′-carboxypropyl)uracil, nucleoamino acid
- 7-methoxychromanone
- grignard reagent
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?