258709
1-Methoxy-4-(methylthio)-benzol
97%
Synonym(e):
4-Methoxy-thioanisol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5795 (lit.)
bp
99 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-23 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DQNSKXYRRRCKGH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup