Merck
256137
Sigma-Aldrich
2-Butylacrolein
95%
Synonym(e):
2-Methylenehexanal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(=C)C=O
InChI
1S/C7H12O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
IWEWQGKFUYQGSN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)