Fortfahren mit
255149
1,4-Bis-(α-hydroxyisopropyl)-benzol
97%
Synonym(e):
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
€ 354,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4[C(CH3)2OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
220-964-8
MDL number:
€ 354,00
Listenpreis€ 472,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
InChI key
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
184829196533236616
description
97%
description
97%
description
98%
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
95%
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
mp
144-146 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
mp
159-161 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)