Merck
254460
Sigma-Aldrich
Brommethyl-chlor-dimethylsilan
97%
Synonym(e):
BMDMCS, Brommethyl-dimethylchlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2Si(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.54
Beilstein:
1071201
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
Dichte
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChIKey
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)