This product has an acceptable appearance specification of Powder or Granules or Chunk(s). The physical form is lot-specific and reported in the product Certificate of Analysis. The particle size is not determined given the variability of the form. The material is not screened and the particle size is not controlled.
Wichtige Dokumente
254231
Blei(II)-selenid
99.99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dichte
8.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Se]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Se
InChIKey
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
-
What is the physical form of this material? I asuume it is a powder but what is the mesh/size characteristics?