Merck
251674
Sigma-Aldrich
3-(1-Pyridinio)-1-propansulfonat
98%
Synonym(e):
1-(3-Sulfopropyl)-pyridinium-betain, PPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.24
Beilstein:
1621867
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)