Wichtige Dokumente
251046
α,α-Dichlortoluol
95%
Synonym(e):
Benzalchlorid, Dichlormethyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.550 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−17-−15 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?