Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 248,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-333-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
142-146 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, fluoro
SMILES string
CCCCCCCCF
InChI
1S/C8H17F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI key
DHIVLKMGKIZOHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?