Merck
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-on
99%
Synonym(e):
1,2-Diphenyl-vinylencarbonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
Beilstein:
1114120
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)