Fortfahren mit
245259
Cyclopentadienyl-cobalt(I)-dicarbonyl
technical grade, liquid
Synonym(e):
Dicarbonylcyclopentadienylcobalt(I)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5Co(CO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-139-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cyclopentadienyl-cobalt(I)-dicarbonyl, technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
bp
139-140 °C/710 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Co].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Co/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;/h1-5H;;;
InChI key
HUSLGLMTBHLWKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for the cyclotrimerization of alkynes.
Mediates the [2+2+2]-cyclization of allenediynes to tricyclic systems.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)