Fortfahren mit
244201
Salsolinol -hydrobromid
98%
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-6,7-isochinolindiol -hydrobromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.13
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
98%
mp
186-187 °C (lit.)
SMILES string
Br[H].CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)