Fortfahren mit
243167
Methyl-(S)-(+)-3-hydroxybutyrat
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-628-8
Beilstein/REAXYS Number:
6367546
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +19.8°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
63 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
COC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LDLDJEAVRNAEBW-BYPYZUCNSA-N
Application
Optically active starting material
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate may be used as an intermediate in the synthesis of (-)-methyl elenolate.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)