241822
2-Chlor-5-(chlormethyl)thiophen
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
83-85 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClCc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H4Cl2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
InChIKey
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter